Läs mer
4-Bromo-2-klorenol, TRC
Produktkod. 30342815
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30342815 1 g
30329606 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30342815 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6841581G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-chlorophenol
CAS 3964-56-5
Molekylformel C6 H4 Br Cl O
Kvantitet 1 g
Synonym 4-Bromo-2-chlorophenol, 2-Chloro-4-bromophenol
InChI formel InChI=1S/C6H4BrClO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
LEDER Oc1ccc(Br)cc1Cl
IUPAC-namn 4-bromo-2-klorenol
Molekylvikt (g/mol) 207.45
Formel vikt 205.9134