Läs mer
(4-Bromo-2-chlorophenoxy)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Bromo-2-chlorophenoxy)acetic Acid |
| CAS | 77228-67-2 |
| Molekylformel | C8H6BrClO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6BrClO3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)COc1ccc(Br)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 2-(4-bromo-2-chlorophenoxy)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 265.49 |
| Formel vikt | 263.9189 |