Läs mer
4-Bromo-2-chloropyridine, 94%
Produktkod. 11302369
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302369 5 g 5g
11312369 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302369 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27299.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 73583-37-6 | C5H3BrClN | 192.44 g/mol
Det används i syntesen av quaterpyridine nemertelline.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används i syntesen av quaterpyridine nemertelline.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73583-37-6
Molekylformel C5H3BrClN
Molekylvikt (g/mol) 192.44
MDL-nummer MFCD03840756
InChI-nyckel ONHMWUXYIFULDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-bromopyridine, pyridine, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chloro-pyridine, pubchem1171, acmc-1bjmw, ksc381c4t, tpc-py061, 4-bromo-2-chloropyridine, abbypharma ap-18-5387, 4-bromo-2-chloropyridine 5g
PubChem CID 3847770
IUPAC-namn 4-brom-2-klorpyridin
LEDER C1=CN=C(C=C1Br)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-chloropyridine
Smältpunkt 18°C to 20°C
Densitet 1.734
Kokpunkt 70°C (3 mmHg)
Flampunkt 104°C (219°F)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 192.44
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.