Läs mer
4-Bromo-2-chloropyrimidine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15462079
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15462079 250 mg 250mg
15452079 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15462079 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64753.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Used as an primary and secondary intermediate for pharmaceutical, organic synthesis.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Keep container tightly closed. With adequate ventilation. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 885702-34-1
Molekylformel C4H2BrClN2
Molekylvikt (g/mol) 193.43
MDL-nummer MFCD08272196
InChI-nyckel FBEBVAQOMVWORE-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 4-bromo-2-chloro-9ci, pyrimidine, 4-bromo-2-chloro, 2-chloro-4-bromopyrimidine
PubChem CID 45117394
IUPAC-namn 4-bromo-2-chloropyrimidine
LEDER ClC1=NC=CC(Br)=N1
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-chloropyrimidine
Kvantitet 250 mg
Beilstein 10334333
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 193.43
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.