Läs mer
4-Bromo-2-ethyl-1-fluorobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-2-ethyl-1-fluorobenzene |
| CAS | 627463-25-6 |
| Molekylformel | C8H8FBr |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8BrF/c1-2-6-5-7(9)3-4-8(6)10/h3-5H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCc1cc(Br)ccc1F |
| IUPAC-namn | 4-bromo-2-ethyl-1-fluorobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.05 |
| Formel vikt | 201.9793 |