Läs mer
4-Bromo-2-ethyl-1-iodobenzene, 97%, stab. with copper, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11430531
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430531 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11430531 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20052.09
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 175278-30-5
Molekylformel C8H8BrI
Molekylvikt (g/mol) 310.96
MDL-nummer MFCD00221458
InChI-nyckel JWKQXPHYKRQLEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2761396
IUPAC-namn 4-brom-2-etyl-l-jodbensen
LEDER CCC1=C(C=CC(=C1)Br)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-ethyl-1-iodobenzene
Namnnotering stabilized with copper
Kokpunkt 84°C to 86°C (0.4 mmHg)
Kvantitet 10 g
Känslighet Light sensitive
Synonym 4-bromo-2-ethyliodobenzene, benzene,4-bromo-2-ethyl-1-iodo, benzene, 4-bromo-2-ethyl-1-iodo, 4-bromo-2-ethyl-1-iodo-benzene, pubchem3773, acmc-1c9j2, 4-bromo-2-ethyl-iodobenzene, 1-iodo-2-ethyl-4-bromobenzene, 4-bromo-2-ethyl-1-iodobenzene, 4-bromanyl-2-ethyl-1-iodanyl-benzene
Formel vikt 310.97
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.