Läs mer
4-bromo-2-etylanilin, 97 %
Produktkod. 11363336
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363336 5 g 5g
11373336 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363336 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12725.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
CAS: 45762-41-2 | C8H10BrN | 200,079 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 45762-41-2
Molekylformel C8H10BrN
Molekylvikt (g/mol) 200.079
MDL-nummer MFCD00041434
InChI-nyckel LGOZNQPHTIGMQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 4-bromo-2-ethyl, 2-ethyl-4-bromoaniline, acmc-20amnq, pubchem23174, 4-bromo-2-ethyl-aniline, 4-bromo-2-ethylbenzenamine, 4-bromo-2-ethylphenylamine, 4-bromanyl-2-ethyl-aniline, 4-bromo-2-ethylaniline
PubChem CID 2801283
IUPAC-namn 4-brom-2-etylanilin
LEDER CCC1=C(C=CC(=C1)Br)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-ethylaniline
Densitet 1.412
Kokpunkt 110°C to 112°C (2 mmHg)
Brytningsindex 1.602
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2802710
Formel vikt 200.08
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.