Läs mer
4-brom-2-etylbensen-1-sulfonylklorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10621893
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10621893 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10395152 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10621893 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00690DA
Kemiska identifierare
CAS 175278-24-7
Molekylformel C8H8BrClO2S
Molekylvikt (g/mol) 283.564
MDL-nummer MFCD00204178
InChI-nyckel UOIVESXBURLTPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethylbenzene-1-sulfonylchloride, 4-bromo-2-ethylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-ethyl, pubchem5062, 4-bromo-2-ethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethylphenylsulfonyl chloride, 4-bromanyl-2-ethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethyl-benzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethylbenzene-1-sulphonyl chloride
PubChem CID 2737536
IUPAC-namn 4-brom-2-etylbensensulfonylklorid
LEDER CCC1=C(C=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 283.57
Procent renhet 95%