Läs mer
4-Bromo-2-ethylphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-2-ethylphenol |
| CAS | 18980-21-7 |
| Molekylformel | C8 H9 Br O |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9BrO/c1-2-6-5-7(9)3-4-8(6)10/h3-5,10H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCc1cc(Br)ccc1O |
| IUPAC-namn | 4-bromo-2-ethylphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.06 |
| Formel vikt | 199.9837 |