Läs mer
4-Bromo-2-fluoro-1,1'-bifenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-2-fluoro-1,1'-biphenyl |
| CAS | 41604-19-7 |
| Molekylformel | C12H8BrF |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-Fluoro-4-bromobiphenyl, 4-Bromo-2-fluorobiphenyl, 4'-Bromo-2'-fluorobiphenyl |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8BrF/c13-10-6-7-11(12(14)8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H |
| LEDER | Fc1cc(Br)ccc1c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 4-bromo-2-fluoro-1-fenylbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.09 |
| Formel vikt | 249.9793 |