Läs mer
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluormetyl)anilin, 97 %
Artikelnummer. 11305245
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Pakningsstørrelse
11305245 10 g 10g
11315245 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11305245 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31727.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 104460-70-0 | C7H4BrF4N | 258,01 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)anilin har antimikrobiell effekt.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104460-70-0
Molekylformel C7H4BrF4N
Molekylvikt (g/mol) 258.01
MDL-nummer MFCD04973757
InChI-nyckel UYVDMCXPDGRLEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl aniline, benzenamine, 4-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl, benzenamine,4-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl, acmc-209ygd, 4-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenylamine, 4-bromanyl-2-fluoranyl-5-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 7018046
IUPAC-namn 4-brom-2-fluoro-5-(trifluormetyl)anilin
LEDER NC1=C(F)C=C(Br)C(=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Smältpunkt 30 °C till 41 °C
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 258.01
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.