Läs mer
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisol, 97 %
Produktkod. p-7030544
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15483887 5 g 5g
15493887 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15483887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30220.06
CAS: 74266-66-3 | C7H5BrFNO3 | 250,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74266-66-3
Molekylformel C7H5BrFNO3
Molekylvikt (g/mol) 250.02
MDL-nummer MFCD00013374
InChI-nyckel CVCAYLYLJKBSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluoro-6-nitroanisole, 5-bromo-3-fluoro-2-methoxy-1-nitrobenzene, 5-bromo-1-fluoro-2-methoxy-3-nitro-benzene, benzene, 5-bromo-1-fluoro-2-methoxy-3-nitro, 4-bromo-2-fluoro-6-nitrophenyl methyl ether, timtec-bb sbb005948, acmc-20amnn, pubchem4134, 4-bromo-2-fluoro-6-nitroanisol
PubChem CID 557159
IUPAC-namn 5-brom-l-fluoro-2-metoxi-3-nitrobensen
LEDER COC1=C(F)C=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole
Smältpunkt 53 °C till 56 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 250.02
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.