Läs mer
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol, 98%
Produktkod. 15484837
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15484837 1 g 1g
15494837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15484837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32153.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 320-76-3 | C6H3BrFNO3 | 236.00 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 320-76-3
Molekylformel C6H3BrFNO3
Molekylvikt (g/mol) 236.00
MDL-nummer MFCD00013372
InChI-nyckel ACQVEWFMUBXEMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluoro-6-nitrophenol, synquest 4654-b-46, phenol, 4-bromo-2-fluoro-6-nitro, 4-bromo-2-fluoro-6-nitro-phenol, pubchem2842, acmc-209xa8, 4-bromo-2-fluoro 6-nitrophenol, 4-bromo-6-fluoro-2-nitrophenol, 2-fluoro-4-bromo-6-nitro-phenol, phenol,4-bromo-2-fluoro-6-nitro
PubChem CID 688116
IUPAC-namn 4-bromo-2-fluoro-6-nitrophenol
LEDER OC1=C(F)C=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol
Kvantitet 1 g
Formel vikt 236
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.