missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Bromo-2-fluoro-N-metylbensamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide |
| CAS | 749927-69-3 |
| Molekylformel | C8H7BrFNO |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Enzalutamide Impurity 62 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrFNO/c1-11-8(12)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | CNC(=O)c1ccc(Br)cc1F |
| IUPAC-namn | 4-brom-2-fluoro-N-metylbensamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.05 |
| Formel vikt | 230.9695 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?