Läs mer
4-Bromo-2-fluoro-N-metylbensamid, TRC
Produktkod. 30345134
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30345134 250 mg
1 options
Produktkod. 30345134 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB685055250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide
CAS 749927-69-3
Molekylformel C8H7BrFNO
Kvantitet 250 mg
Synonym Enzalutamide Impurity 62
InChI formel InChI=1S/C8H7BrFNO/c1-11-8(12)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3,(H,11,12)
LEDER CNC(=O)c1ccc(Br)cc1F
IUPAC-namn 4-brom-2-fluoro-N-metylbensamid
Molekylvikt (g/mol) 232.05
Formel vikt 230.9695