Läs mer
4'-Bromo-2'-fluoracetofenon, 96 %
Produktkod. 15488698
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15488698 5 g 5g
15498698 250 mg 250mg
15478698 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15488698 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62127.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 625446-22-2 | C8H6BrFO | 217,037 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625446-22-2
Molekylformel C8H6BrFO
Molekylvikt (g/mol) 217.037
MDL-nummer MFCD03411551
InChI-nyckel ASKFCSCYGAFWAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromo-2-fluorophenyl ethanone, 4-bromo-2-fluoroacetophenone, 4'-bromo-2'-fluoroacetophenone, 1-4-bromo-2-fluorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromo-2-fluorobenzene, ethanone, 1-4-bromo-2-fluorophenyl, 2-fluoro-4-bromoacetophenone, 1-4-bromo-2-fluoro-phenyl-ethanone, acmc-209n4s, ksc352o4j
PubChem CID 21938581
IUPAC-namn 1-(4-brom-2-fluorfenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Br)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Kvantitet 5 g
Formel vikt 217.04
Procent renhet 96%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.