Läs mer
4-bromo-2-fluorobenzaldehyd, 97 %
Produktkod. 11453147
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453147 5 g 5g
11463147 25 g 25g
11473147 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453147 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16112.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
CAS: 57848-46-1 | C7H4BrFO | 203,01 g/mol
4-brom-2-fluorbensaldehyd används vid framställning av nigeglaninhydrobromid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-Brom-2-fluorbensaldehyd används vid framställning av
nigeglaninhydrobromid.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och starka baser. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57848-46-1
Molekylformel C7H4BrFO
Molekylvikt (g/mol) 203.01
MDL-nummer MFCD00143261
InChI-nyckel UPCARQPLANFGQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluoro-benzaldehyde, pubchem1421, acmc-1awi3, 4-bromo-2-flurobenzaldehyde, 4-bromo-2 fluorobenzaldehyde, ksc272o0t, 2-fluoro-4-bromo-benzaldehyde, 4-bromo-2-fluoro benzaldehyde
PubChem CID 143517
IUPAC-namn 4-brom-2-fluorbensaldehyd
LEDER FC1=CC(Br)=CC=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Smältpunkt 59 °C till 63 °C
Kokpunkt 42 °C (19 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 7700208
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 203.01
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.