Läs mer
4-brom-2-fluorbensamid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15458987
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15458987 250 mg 250mg
15448987 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15458987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52336.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 292621-45-5 | C7H5BrFNO | 218.025 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 292621-45-5
Molekylformel C7H5BrFNO
Molekylvikt (g/mol) 218.025
MDL-nummer MFCD03094432
InChI-nyckel MJDRFCPNHLHNON-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-209h7t, 4-bromo-2-fluoro-benzamide, benzamide,4-bromo-2-fluoro, benzamide, 4-bromo-2-fluoro
PubChem CID 2773331
IUPAC-namn 4-brom-2-fluorbensamid
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)F)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-fluorobenzamide
Smältpunkt 151 °C till 153 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 218.03
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.