missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Bromo-2-fluorobenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-2-fluorobenzamide |
| CAS | 292621-45-5 |
| Molekylformel | C7H5BrFNO |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrFNO/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H2,10,11) |
| LEDER | NC(=O)c1ccc(Br)cc1F |
| IUPAC-namn | 4-bromo-2-fluorobenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.02 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?