Läs mer
4-Bromo-2-fluorobenzenesulfonyl chloride, 98%
Produktkod. 11425787
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425787 5 g 5g
11415787 1 g 1g
11435787 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24352.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 216159-03-4 | C6H3BrClFO2S | 273.5 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 216159-03-4
Molekylformel C6H3BrClFO2S
Molekylvikt (g/mol) 273.5
MDL-nummer MFCD01090993
InChI-nyckel XNYBZLRIUHNRQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-fluoro-4-bromobenzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2-fluoro-benzenesulfonyl chloride, buttpark 147\11-41, 4-bromo-2-fluorophenyl chlorosulfone, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-fluoro, pubchem5065, acmc-209via, ksc201o8l
PubChem CID 2736310
IUPAC-namn 4-brom-2-fluorbensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)F)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-fluorobenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 63°C to 66°C
Kokpunkt 84°C (0.5 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 273.51
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.