Läs mer
4-brom-2-fluorbensoesyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11430641
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430641 25 g 25g
11420641 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11430641 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20118.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 112704-79-7 | C7H3BrFO2 | 218.00 g/mol
4-brom-2-fluorbensoesyra kan användas vid syntes av biarylintermediärer genom palladiumförmedlad koppling med olika arylboronsyror
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-Bromo-2-fluorbensoesyra kan användas vid syntes av
biarylintermediärer genom palladiummedierad koppling med olika
arylboronsyror. Löslighet
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, reduktionsmedel och baser. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112704-79-7
Molekylformel C7H3BrFO2
Molekylvikt (g/mol) 218.00
MDL-nummer MFCD00143263
InChI-nyckel ZQQSRVPOAHYHEL-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-fluoro-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-2-fluoro-benzoic acid, 4-bromo-2-fluorobenzoicacid, benzoic acid, 4-bromo-2-fluoro, pubchem1313, enzalutamide impurity a, acmc-1btmf, 2-fluro-4-bromobenzoic acid, ksc174m4p, rarechem al bo 0754
PubChem CID 302681
IUPAC-namn 4-brom-2-fluorbensoesyra
LEDER [O-]C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Smältpunkt 210°C to 213°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 6323931
Formel vikt 219.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.