missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Bromo-2-fluorobenzoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-2-fluorobenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 179232-29-2 |
| Molekylformel | C8H6BrFO2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Methyl 2-Fluoro-4-bromobenzoate, Methyl 4-Bromo-2-fluorobenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6BrFO2/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(Br)cc1F |
| IUPAC-namn | methyl 4-bromo-2-fluorobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.03 |
| Formel vikt | 231.9535 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?