Läs mer
4-Bromo-2-fluorobenzonitril, 99 %
Produktkod. 11404414
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11404414 5 g 5g
11494404 1 g 1g
11414414 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404414 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13086.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 105942-08-3 | C7H3BrFN | 200,01 g/mol
4-Bromo-2-fluorobensonitril används som en OLED-mellanprodukt, farmaceutisk, elektronisk och kemisk mellanprodukt. Det används i syntesen av heterocykler och flytande kristaller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Bromo-2-fluorobensonitril används som en OLED-mellanprodukt, farmaceutisk, elektronisk och kemisk mellanprodukt. Det används i syntesen av heterocykler och flytande kristaller.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105942-08-3
Molekylformel C7H3BrFN
Molekylvikt (g/mol) 200.01
MDL-nummer MFCD00143264
InChI-nyckel HGXWRDPQFZKOLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorobenzenecarbonitrile, 4-cyano-3-fluorobromobenzene, pubchem3221, 2-floro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluorobenzontrile, 4-bromo-6-fluorobenzonitrile, ksc490q4t
PubChem CID 736029
IUPAC-namn 4-brom-2-fluorbensonitril
LEDER FC1=CC(Br)=CC=C1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Smältpunkt 69 °C till 72 °C
Kokpunkt 238 °C till 239 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 4231143
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 200.01
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.