Läs mer
4-Bromo-2-fluorobenzoylklorid, 98 %
Produktkod. 11314596
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314596 1 g 1g
11324596 5 g 5g
11334596 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11314596 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20142.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 151982-51-3 | C7H3BrClFO | 237,452 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 151982-51-3
Molekylformel C7H3BrClFO
Molekylvikt (g/mol) 237.452
MDL-nummer MFCD03411584
InChI-nyckel PCFIABOQFAFDAU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734026
IUPAC-namn 4-brom-2-fluorbensoylklorid
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)F)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride
Smältpunkt 24°C to 25°C
Kokpunkt 86°C to 88°C (15 mmHg)
Brytningsindex 1.5877
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 6323925
Känslighet Moisture sensitive
Synonym 2-fluoro-4-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-bromo-2-fluoro, benzoyl chloride,4-bromo-2-fluoro, acmc-20amnm, 4-bromo-2-fluorobenzoylchloride, 4-bromo-2-fluoro-benzoyl chloride, 4-bromo-2-fluorobenzoic acid chloride, 4-bromanyl-2-fluoranyl-benzoyl chloride
Formel vikt 237.45
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.