Läs mer
4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride, 99%
Produktkod. 10170172 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10170172 5 g Glass bottle 5g
10793203 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10170172 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 347460050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 151982-51-3 | C7H3BrClFO | 237.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 151982-51-3
Molekylformel C7H3BrClFO
Molekylvikt (g/mol) 237.46
MDL-nummer MFCD03411584
InChI-nyckel PCFIABOQFAFDAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-bromo-2-fluoro, benzoyl chloride,4-bromo-2-fluoro, acmc-20amnm, 4-bromo-2-fluorobenzoylchloride, 4-bromo-2-fluoro-benzoyl chloride, 4-bromo-2-fluorobenzoic acid chloride, 4-bromanyl-2-fluoranyl-benzoyl chloride
PubChem CID 2734026
IUPAC-namn 4-bromo-2-fluorobenzoyl chloride
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)F)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 24.0°C to 24.5°C
Färg White to Yellow
Kokpunkt 86.0°C to 88.0°C (15.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: hydrdolyses
Formel vikt 237.46
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Mass or Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.