Läs mer
4-brom-2-fluorbensylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7047315
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11379455 1 g 1g
11389455 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379455 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18679.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 188582-62-9 | Molecular Formula: C7H6BrFO | Molecular Weight: 205.026 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 188582-62-9
Molekylformel C7H6BrFO
Molekylvikt (g/mol) 205.026
MDL-nummer MFCD00143265
InChI-nyckel BWBJZMQPVBWEJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluorobenzyl alcohol, 4-bromo-2-fluorophenyl methanol, 4-bromo-2-fluorobenzylalcohol, benzenemethanol, 4-bromo-2-fluoro, rarechem al bd 0386, timtec-bb sbb005826, 4-bromo-2-fluorophenyl methan-1-ol, 2-fluoro-4-bromobenzyl alcohol, pubchem3223, acmc-209erg
PubChem CID 2734027
IUPAC-namn (4-bromo-2-fluorfenyl)metanol
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)F)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol
Smältpunkt 31 °C till 33 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 7757667
Formel vikt 205.03
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.