Läs mer
4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10798532 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10798532 5 g Plastic bottle 5g
10584901 25 g Plastic bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10798532 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 333890050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 76283-09-5
Molekylformel C7H5Br2F
Molekylvikt (g/mol) 267.92
MDL-nummer MFCD00055467
InChI-nyckel XMHNLZXYPAULDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluorobenzyl bromide, 4-bromo-1-bromomethyl-2-fluorobenzene, 2-fluoro-4-bromobenzyl bromide, 4-bromo-2-fluorobenzylbromide, 2-fluoro-4-bromo-benzylbromide, alpha,4-dibromo-2-fluorotoluene, unii-0z26xyc1jy, 4,alpha-dibromo-2-fluorotoluene, 4-bromo-1-bromomethyl-2-fluoro-benzene, 0z26xyc1jy
PubChem CID 2733660
IUPAC-namn 4-bromo-1-(bromomethyl)-2-fluorobenzene
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)F)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >30.0°C
Färg White
Kokpunkt 126.0°C (19.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Plastic bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 267.92
Procent renhet 99%
Fysisk form Low Melting Solid