Läs mer
4-Bromo-2-fluorobenzyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11399455
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11399455
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L18680.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85510-82-3
Molekylformel C7H5BrClF
Molekylvikt (g/mol) 223.47
MDL-nummer MFCD02094036
InChI-nyckel UDKQGFMDBMYVHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluorobenzyl chloride, 4-bromo-1-chloromethyl-2-fluorobenzene, 4-bromo-2-fluorobenzylchloride, 4-bromo-1-chloromethyl-2-fluoro-benzene, acmc-209q6a, 2-fluoro-4-bromo-chloromethylbenzene
PubChem CID 2773361
IUPAC-namn 4-bromo-1-(chloromethyl)-2-fluorobenzene
LEDER FC1=CC(Br)=CC=C1CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-fluorobenzyl chloride
Densitet 1.65
Brytningsindex 1.562
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 6323063
Formel vikt 223.47
Procent renhet 97%