Läs mer
4-bromo-2-fluorobenzyl Chloride, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10553143 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 10553143
Brand: Thermo Scientific Acros 384460250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 85510-82-3
Molekylformel C7H5BrClF
Molekylvikt (g/mol) 223.47
MDL-nummer MFCD02094036
InChI-nyckel UDKQGFMDBMYVHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluorobenzyl chloride, 4-bromo-1-chloromethyl-2-fluorobenzene, 4-bromo-2-fluorobenzylchloride, 4-bromo-1-chloromethyl-2-fluoro-benzene, acmc-209q6a, 2-fluoro-4-bromo-chloromethylbenzene
PubChem CID 2773361
IUPAC-namn 4-bromo-1-(chloromethyl)-2-fluorobenzene
LEDER FC1=CC(Br)=CC=C1CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-fluorobenzyl chloride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel ClCH2C6H3(F)Br
Brytningsindex 1.5610 to 1.5630 (20°C, 589nm)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 223.47
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromo-2-fluorobenzyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.