Läs mer
4-brom-2-fluorbensylcyanid, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10016312 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10016312 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10016312 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 384450050
Kemiska identifierare
CAS 114897-91-5
Molekylformel C8H5BrFN
Molekylvikt (g/mol) 214.04
MDL-nummer MFCD07368653
InChI-nyckel QLASQEZPJFNZQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluorobenzyl cyanide, 2-4-bromo-2-fluorophenyl acetonitrile, 4-bromo-2-fluorophenylacetonitrile, 2-fluoro-4-bromophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorophenyl acetonitrile, 2-4-bromo-2-fluorophenyl ethanenitrile, 4-bromo-2-fluorobenzylcyanide, pubchem10413, acmc-2099lv
PubChem CID 7172308
IUPAC-namn 2-(4-brom-2-fluorfenyl)acetonitril
LEDER FC1=CC(Br)=CC=C1CC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-fluorobenzyl cyanide
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 52.8°C to 53.0°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CNCH2C6H3(F)Br
Kvantitet 5 g
Formel vikt 214.04
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromo-2-fluorobenzyl cyanide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.