Läs mer
4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11497567
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497567 5 g 5g
11407577 25 g 25g
11417577 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15654.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147181-08-6
Molekylformel C7H8BrClFN
Molekylvikt (g/mol) 240.5
MDL-nummer MFCD00143266
InChI-nyckel RTQOFJWBJNVJEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride, 4-bromo-2-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 4-bromo-2-fluorobenzylamine hcl, 1-4-bromo-2-fluorophenyl methanamine hydrochloride, benzenemethanamine, 4-bromo-2-fluoro-, hydrochloride, 4-bromo-2-fluorobenzylamine hydrochlorid, pubchem3774, pubchem12660, acmc-1by0k, 4-bromo-2-fluoro-benzylamine hydrochloride
PubChem CID 18468197
IUPAC-namn (4-bromo-2-fluorophenyl)methanamine;hydrochloride
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)F)CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Smältpunkt 254°C to 257°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 6938847
Formel vikt 240.5
Procent renhet 98%