Läs mer
4-Bromo-2-fluorobiphenyl, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10566023 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10566023 10 g Glass Bottle 10g
10576023 50 g Glass Bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10566023 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 373270100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41604-19-7
Molekylformel C12H8BrF
Molekylvikt (g/mol) 251.10
MDL-nummer MFCD00051716
InChI-nyckel HTRNHWBOBYFTQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluorobiphenyl, 4-bromo-2-fluoro-1,1'-biphenyl, 2-fluoro-4-bromo biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorodiphenyl, 4-bromo-2-fluoro-1,1-biphenyl, 4-bromo-2-fluoro biphenyl, pubchem2652, acmc-209jkv, 2-fluoro-4-bromobiphenyl
PubChem CID 521063
IUPAC-namn 4-bromo-2-fluoro-1-phenylbenzene
LEDER FC1=CC(Br)=CC=C1C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-fluorobiphenyl
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 38°C to 42°C
Färg White to Yellow
Flampunkt 113°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel C6H5C6H3(F)Br
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 251.1
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromo-2-fluorobiphenyl
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.