Läs mer
4-Bromo-2-fluorocinnamic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11438666
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11438666
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16028.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149947-19-3
Molekylformel C9H6BrFO2
Molekylvikt (g/mol) 245.047
MDL-nummer MFCD00143267
InChI-nyckel SVJGKQYKYNDYMU-DUXPYHPUSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluorocinnamic acid, 2e-3-4-bromo-2-fluorophenyl prop-2-enoic acid, e-3-4-bromo-2-fluorophenyl acrylic acid, trans-4-bromo-2-fluorocinnamic acid, 3-4-bromo-2-fluoro-phenyl-acrylic acid, rarechem bk hw 0191, 4-bromo-2-fluorocinnamicacid, pubchem3229, e-3-4-bromo-2-fluorophenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 688314
IUPAC-namn (E)-3-(4-bromo-2-fluorophenyl)prop-2-enoic acid
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)F)C=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-fluorocinnamic acid
Smältpunkt 216°C to 221°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 245.05
Procent renhet 98%