Läs mer
4-Bromo-2-fluorophenol, 98%
Produktkod. 10713261 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10713261 25 g Glass bottle 25g
10008761 5 g Glass bottle 5g
10046003 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10713261 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 293920250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2105-94-4 | C6H4BrFO | 191.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2105-94-4
Molekylformel C6H4BrFO
Molekylvikt (g/mol) 191.00
MDL-nummer MFCD00011722
InChI-nyckel RYVOZMPTISNBDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-bromophenol, 4-bromo-2-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluoro phenol, pubchem1488, p-bromo-o-fluorophenol, 2-fluoro-4-bromo phenol, acmc-209fh4, ksc204a3n, 3-fluoro-4-hydroxy-bromobenzene
PubChem CID 2724981
IUPAC-namn 4-bromo-2-fluorophenol
LEDER OC1=CC=C(Br)C=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-fluorophenol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Brown
Densitet 1.7400g/mL, 1.74
Kokpunkt 79°C (7.0 mmHg)
Flampunkt 98°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel BrC6H3(F)OH
Brytningsindex 1.5660 to 1.568
Kvantitet 25 g
Formel vikt 191
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Bromo-2-fluorophenol
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.