Läs mer
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid, 98%
Produktkod. 15477678
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15477678 25 g 25g
15467678 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15477678 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61176.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 114897-92-6 | C8H6BrFO2 | 233.036 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114897-92-6
Molekylformel C8H6BrFO2
Molekylvikt (g/mol) 233.036
MDL-nummer MFCD09032952
InChI-nyckel PNBIYFPZODYMOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-fluorophenylacetic acid, 2-4-bromo-2-fluorophenyl acetic acid, 4-bromo-2-fluorophenyl acetic acid, 4-bromo-2-fluoro-phenyl-acetic acid, 2-4-bromo-2-fluoro-phenyl acetic acid, 4-bromo-2-fluorophenylaceticacid, pubchem13742, acmc-1bskq, ksc493s2b, 4-bromo-2-fluoro-phenylacetic acid
PubChem CID 14053792
IUPAC-namn 2-(4-brom-2-fluorfenyl)ättiksyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)F)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
Kvantitet 25 g
Formel vikt 233.03
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.