Läs mer
4-Bromo-2-fluoropyridine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11976441 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11976441 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 11976441 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442820010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128071-98-7
InChI-nyckel PTPTZLXZHPPVKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-4-bromopyridine, 4-bromo-2-fluoro-pyridine, pyridine, 4-bromo-2-fluoro, abbypharma ap-17-5099, pubchem1228, acmc-209bdf, pyff21, 4-bromo-2-fluoro pyridine, ksc493i4r, 4-bromanyl-2-fluoranyl-pyridine
PubChem CID 2762851
IUPAC-namn 4-bromo-2-fluoropyridine
LEDER C1=CN=C(C=C1Br)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-fluoropyridine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Kokpunkt 65.0°C (5.0 Torr)
Flampunkt 71°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C5H3BrFN
Kvantitet 1 g
Molekylvikt (g/mol) 175.988
Formel vikt 175.99
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromo-2-fluoropyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.