Läs mer
4-Bromo-2-furaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15433587
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15433587 250 mg 250mg
11491630 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15433587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26994.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21921-76-6
Molekylformel C5H3BrO2
Molekylvikt (g/mol) 174.981
MDL-nummer MFCD00671504
InChI-nyckel MRGBBKQOSUHKPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-furaldehyde, 4-bromofurfural, 4-bromo-2-formylfuran, 4-bromo-2-furancarbaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, 4-bromo, 4-bromo-furfural, 4-bromofuraldehyde, zlchem 82, pubchem3545, acmc-209fpi
PubChem CID 2757010
IUPAC-namn 4-bromofuran-2-karbaldehyd
LEDER C1=C(OC=C1Br)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-furaldehyde
Smältpunkt 54 °C till 58 °C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air and light sensitive
Formel vikt 174.98
Procent renhet 97%