Läs mer
4'-Bromo-2'-hydroxy-5'-metylacetofenon, 97 %
Produktkod. 11452240
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11452240 1 g 1g
11462240 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11452240 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H29125.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1020253-81-9 | C9H9BrO2 | 229,073 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1020253-81-9
Molekylformel C9H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 229.073
MDL-nummer MFCD08273792
InChI-nyckel BPQABGQSVOUODJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromo-2-hydroxy-5-methylphenyl ethanone, 2-acetyl-4-methyl-5-bromophenol, 4'-bromo-2'-hydroxy-5'-methylacetophenone, 1-4-bromo-2-hydroxy-5-methylphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromo-2-hydroxy-5-methylbenzene, 4'-bromo-2'-hydroxy-5'-methyl acetophenone
PubChem CID 42553093
IUPAC-namn 1-(4-brom-2-hydroxi-5-metylfenyl)etanon
LEDER CC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)C)O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Bromo-2'-hydroxy-5'-methylacetophenone
Smältpunkt 86°C to 89°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 229.07
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.