Läs mer
4-brom-2-jodanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10451304 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10451304 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10451304 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 397910050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 66416-72-6 | C6H5BrIN | 297,91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-iodoaniline
CAS 66416-72-6
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 69 °C till 72 °C
Färg Grå till lila
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H5BrIN
Linjär formel BrC6H3(I)NH2
MDL-nummer MFCD02093764
Kvantitet 5 g
Synonym 4-bromo-2-iodo-phenylamine, 4-bromo-2-iodobenzenamine, 2-iodo-4-bromoaniline, benzenamine,4-bromo-2-iodo, benzenamine, 4-bromo-2-iodo, pubchem3784, acmc-1b9hb, 4-bromo-2-iodophenylamine, asischem t54343, 4-bromo-2-iodo-benzenamine
InChI-nyckel HHTYEQWCHQEJNV-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1Br)I)N
IUPAC-namn 4-brom-2-jodanilin
Molekylvikt (g/mol) 297.91
PubChem CID 823934
Formel vikt 297.91
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Bromo-2-iodoaniline
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.