Läs mer
4-Bromo-2-(metoxymetyl)pyridin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-2-(methoxymethyl)pyridine |
| CAS | 864412-04-4 |
| Molekylformel | C7H8NOBr |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8BrNO/c1-10-5-7-4-6(8)2-3-9-7/h2-4H,5H2,1H3 |
| LEDER | COCc1cc(Br)ccn1 |
| IUPAC-namn | 4-bromo-2-(metoxymetyl)pyridin |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.05 |
| Formel vikt | 200.9789 |