Läs mer
4-Bromo-2-methoxyphenol, 98%
Produktkod. 11362716
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362716 2 g 2g
11372716 10 g 10g
11382716 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11362716 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08801.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7368-78-7 | C7H7BrO2 | 203.035 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som
används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anteckningar
Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7368-78-7
Molekylformel C7H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 203.035
MDL-nummer MFCD00051937
InChI-nyckel WHSIIJQOEGXWSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoguaiacol, 5-bromo-2-hydroxyanisole, 4-bromo-2-methoxy-phenol, phenol, 4-bromo-2-methoxy, 2-methoxy-4-bromophenol, 5bromoguaiacol, 5-bromoguaiacol, 5-bromguajacol, pubchem17271, acmc-209orr
PubChem CID 262234
IUPAC-namn 4-brom-2-metoxifenol
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)Br)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-methoxyphenol
Smältpunkt 32°C to 37°C
Kokpunkt 129°C to 132°C (12 mmHg)
Odör Phenol-like
Kvantitet 2 g
Beilstein 2045286
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 203.04
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.