Läs mer
4-Bromo-2-methoxyphenol, 98%
Produktkod. 11904761 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11904761 25 g Glasflaska 25g
11994751 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11904761 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441950250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7368-78-7 | C7H7BrO2 | 203.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7368-78-7
Molekylformel C7H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 203.04
InChI-nyckel WHSIIJQOEGXWSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoguaiacol, 5-bromo-2-hydroxyanisole, 4-bromo-2-methoxy-phenol, phenol, 4-bromo-2-methoxy, 2-methoxy-4-bromophenol, 5bromoguaiacol, 5-bromoguaiacol, 5-bromguajacol, pubchem17271, acmc-209orr
PubChem CID 262234
IUPAC-namn 4-brom-2-metoxifenol
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)Br)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-methoxyphenol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 35°C to 39°C
Färg Brun till färglös
Kokpunkt 90°C to 92°C (1.0 hPa)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 203.04
Procent renhet 98%
Fysisk form Low Melting Solid or Crystalline Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Bromo-2-methoxyphenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.