Läs mer
4-Brom-2-metoxypyridin, 98 %
Produktkod. 15441049
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15441049 1 g 1g
15451049 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15441049 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64026.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100367-39-3 | C6H6BrNO | 188,024 g/mol
4-brom-2-metoxipyridin använd vid syntesen av imidazo [1, 2-a] pyrimidiner. Suzuki-koppling mellan 4-metoxifenylboronsyra och 4-brom-2-metoxipyridin ger 1,5-disubstituerade pyridoner. Utgångsmaterial som används i en syntes av kron-ester-bipyridiner och viologer via natrium- eller nickel-reduktiv koppling, sidokedjeoxidation och förestring.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-brom-2-metoxipyridin används vid syntes av Imidazo [1, 2-a] pyrimidiner. Suzuki-koppling mellan 4-metoxifenylboronsyra och 4-brom-2-metoxipyridin ger 1,5-disubstituerade pyridoner. Utgångsmaterial som används i en syntes av kron-ester-bipyridiner och viologer via natrium- eller nickel-reduktiv koppling, sidokedjeoxidation och förestring.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100367-39-3
Molekylformel C6H6BrNO
Molekylvikt (g/mol) 188.024
MDL-nummer MFCD08277268
InChI-nyckel YFTGMMXMLPTTAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-4-bromopyridine, 4-bromo-2-methoxy-pyridine, pyridine, 4-bromo-2-methoxy, pubchem6657, ksc494g1d, acmc-1c790, abbypharma ap-17-5965
PubChem CID 14062309
IUPAC-namn 4-brom-2-metoxipyridin
LEDER COC1=NC=CC(=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-methoxypyridine
Smältpunkt 25°C to 26°C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 87°C (15 mmHg)
Kvantitet 1 g
Beilstein 115199
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 188.02
Procent renhet 98%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.