missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Bromo-2-methyl-1-butene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Bromo-2-methyl-1-butene |
| CAS | 20038-12-4 |
| Molekylformel | C5H9Br |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-Bromo-3-methyl-3-butene, 2-Methyl-4-bromo-1-butene, 3-Methyl-3-butenyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9Br/c1-5(2)3-4-6/h1,3-4H2,2H3 |
| LEDER | C=C(C)CCBr |
| IUPAC-namn | 4-bromo-2-methylbut-1-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.03 |
| Formel vikt | 147.99 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?