missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Bromo-2-methyl-1-butene, TRC

Produktkod. 30348220
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30348220 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30348220 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6193901G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-methyl-1-butene
CAS 20038-12-4
Molekylformel C5H9Br
Kvantitet 1 g
Synonym 1-Bromo-3-methyl-3-butene, 2-Methyl-4-bromo-1-butene, 3-Methyl-3-butenyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C5H9Br/c1-5(2)3-4-6/h1,3-4H2,2H3
LEDER C=C(C)CCBr
IUPAC-namn 4-bromo-2-methylbut-1-ene
Molekylvikt (g/mol) 149.03
Formel vikt 147.99
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.