Läs mer
4-brom-2-metyl-6-nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7021825
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436867 1 g 1g
11446867 5 g 5g
11456867 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11436867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14319.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 77811-44-0 | C7H7BrN2O2 | 231.049 g/mol
Det används vid design och syntes av CK2-hämmare och i dockningsstudier av nya telmisartan-glitazon-hybridanaloger för behandling av metabolt syndrom.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används vid design och syntes av CK2-hämmare och i dockningsstudier av nya
telmisartan-glitazon-hybridanaloger för behandling av metabolt syndrom.
Löslighet Något löslig i vatten och
löslig i varm metanol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77811-44-0
Molekylformel C7H7BrN2O2
Molekylvikt (g/mol) 231.049
MDL-nummer MFCD00052919
InChI-nyckel ZXFVKFUXKFPUQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-methyl-6-nitro-phenylamine, 4-bromo-2-methyl-6-nitrobenzenamine, 2-amino-5-bromo-3-nitrotoluene, 4-bromo-6-nitro-o-toluidine, benzenamine, 4-bromo-2-methyl-6-nitro, 4-bromo-2-methyl-6-nitrophenylamine, 4-bromo-2-methyl-6-nitro-aniline, pubchem3813, acmc-1bg8u, ksc496e7t
PubChem CID 522679
IUPAC-namn 4-brom-2-metyl-6-nitroanilin
LEDER CC1=CC(=CC(=C1N)[N+](=O)[O-])Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline
Smältpunkt 143°C to 147°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 3530524
Löslighetsinformation Slightly soluble in water and soluble in hot methanol.
Formel vikt 231.06
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.