Läs mer
4-Brom-2-metylanilin, 98 %
Produktkod. 11432977
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11432977 25 g 25g
11442977 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11432977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15543.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 583-75-5 | C7H8BrN | 186,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 583-75-5
Molekylformel C7H8BrN
Molekylvikt (g/mol) 186.05
MDL-nummer MFCD00007825
InChI-nyckel PCHYYOCUCGCSBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromotoluene, 4-bromo-o-toluidine, 2-methyl-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-2-methyl, o-toluidine, 4-bromo, 4-bromo-2-methyl-phenylamine, 4-bromo-2-methylbenzenamine, 5-bromo-2-aminotoluene, 1-amino-4-bromo-2-methylbenzene, 4-bromo-2-methylbenenamine
PubChem CID 11423
IUPAC-namn 4-brom-2-metylanilin
LEDER CC1=CC(Br)=CC=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-methylaniline
Smältpunkt 56°C to 60°C
Kokpunkt 240°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Characteristic
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 636521
Formel vikt 186.06
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.