Läs mer
4-Bromo-2-metylanisol, 98+%
Produktkod. 11457244
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457244 10 g 10g
11467244 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11457244 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21621.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-08-2026
CAS: 14804-31-0 | C8H9BrO | 201,063 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14804-31-0
Molekylformel C8H9BrO
Molekylvikt (g/mol) 201.063
MDL-nummer MFCD01321139
InChI-nyckel UDLRGQOHGYWLCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-methylanisole, 5-bromo-2-methoxytoluene, benzene, 4-bromo-1-methoxy-2-methyl, 4-bromo-1-methoxy-2-methyl-benzene, 2-methyl-4-bromoanisole, 4-bromo2-methylanisole, acmc-1cfej, 4-bromo2-methyl-anisole, 4-bromo-2-methyl anisole, 4-bromo-2-methyl-anisole
PubChem CID 608315
IUPAC-namn 4-brom-l-metoxi-2-metylbensen
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)Br)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-methylanisole
Smältpunkt 66°C to 69°C
Kokpunkt 124°C to 125°C (25 mmHg)
Kvantitet 10 g
Beilstein 208224
Formel vikt 201.06
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.