Läs mer
4-brom-2-metylbensaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15457838
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15457838 5 g 5g
15467838 250 mg 250mg
15447838 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15457838 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61314.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24078-12-4 | C8H7BrO | 199.047 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24078-12-4
Molekylformel C8H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 199.047
MDL-nummer MFCD07787171
InChI-nyckel RCBPVESMGNZMSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-methyl-benzaldehyde, 2-methyl-4-bromobenzaldehyde, 5-bromo-2-formyltoluene, benzaldehyde, 4-bromo-2-methyl, acmc-1chij, 4-brom-2-methylbenzaldehyd, ksc494k3j, 4-bromo-2-methyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-bromo-2-methyl
PubChem CID 13555150
IUPAC-namn 4-brom-2-metylbensaldehyd
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)Br)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-methylbenzaldehyde
Kvantitet 5 g
Formel vikt 199.04
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.