Läs mer
4-Brom-2-metylbensensulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 15494477
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494477 10 g 10g
15484477 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15494477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31835.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 139937-37-4 | C7H6BrClO2S | 269,537 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139937-37-4
Molekylformel C7H6BrClO2S
Molekylvikt (g/mol) 269.537
MDL-nummer MFCD01365820
InChI-nyckel KNBSFUSBZNMAKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonylchloride, 5-bromo-2-chlorosulphonyl toluene, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-methyl, pubchem5066, buttpark 9857-56, intermediates-zcf02072
PubChem CID 2781338
IUPAC-namn 4-brom-2-metylbensensulfonylklorid
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Bromo-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 63 °C till 65 °C
Kokpunkt 164 °C (15 mmHg)
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 269.55
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.